Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BS-15429R-CY7
BOSSBS-15429R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15429R-CY7
Anti-HCP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
HCP5 is a region present on chromosome 6p21.3 that is characterised by multiple duplicated gene families. HCP5 (HLA class I histocompatibility antigen protein P5), also known as P5-1, is a 132 amino acid protein that is encoded by a gene mapping to human chromosome 6p21.33. Localising within the MHC class I region, HCP5 is not structurally related to other MHC class I genes, but does have high sequence similarity with HERV-L and HERV-16. HCP5 also has high sequence homology to retroviral Pol genes, making it a possible candidate for interaction with HIV-1 through an antisense mechanism that prevents retrovirus transcription. Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) to the region of the HCP5 gene that corresponds with HLA-B has been linked to a lower HIV-1 viral set point. HCP5 is highly expressed in lymphoid tissues, spleen and activated lymphocytes, as well as B-cell and natural killer (NK) cell lines.

Type: Primary
Antigen: HCP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 1-80/132
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité