Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCST Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-15430R-A555
BOSSBS-15430R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15430R-A555
Anti-HCST Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
Transmembrane adapter protein which associates with KLRK1 to form an activation receptor KLRK1-HCST in lymphoid and myeloid cells; this receptor plays a major role in triggering cytotoxicity against target cells expressing cell surface ligands such as MHC class I chain-related MICA and MICB, and UL16-binding proteins (ULBPs); these ligands are up-regulated by stress conditions and pathological state such as viral infection and tumor transformation. Functions as docking site for PI3-kinase PIK3R1 and GRB2. Interaction of ULBPs with KLRK1-HCST triggers calcium mobilisation and activation of the PIK3R1, MAP2K/ERK, and JAK2/STAT5 signaling pathways. Both PIK3R1 and GRB2 are required for full KLRK1-HCST-mediated activation and ultimate killing of target cells. In NK cells, KLRK1-HCST signaling directly induces cytotoxicity and enhances cytokine production initiated via DAP12/TYROBP-associated receptors. In T-cells, it provides primarily costimulation for TCR-induced signals. KLRK1-HCST receptor plays a role in immune surveillance against tumors and is required for cytolysis of tumors cells; indeed, melanoma cells that do not express KLRK1 ligands escape from immune surveillance mediated by NK cells.

Type: Primary
Antigen: HCST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 19-48/93
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité