Anti-HDHD1A Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-15433R-A680
BOSSBS-15433R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-15433R-A680
Anti-HDHD1A Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
HDHD1A.
Type: Primary
Antigen: HDHD1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/228
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité