Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDPTP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BS-15434R-CY7
BOSSBS-15434R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15434R-CY7
Anti-HDPTP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
HD-PTP is a 1636 amino acid protein encoded by the human gene PTPN23. HD-PTP belongs to the protein-tyrosine phosphatase family, non-receptor class subfamily. It contains one BRO1 domain, two TPR repeats and one tyrosine-protein phosphatase domain. The C-terminal region contains the PTP-like domain, whereas the N-terminal region contains the two TPR regions. These regions are homologous to the yeast protein, BRO1, which is involved in the mitogen-activated protein kinase signaling pathway. Similarly, HD-PTP is believed to act as a negative regulator of Ras-mediated mitogenic activity and is phosphorylated upon DNA damage, probably by ATM or ATR. HD-PTP protein is differentially modulated by two angiogenic growth factors. While Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) has no affect on protein levels, Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2) induces HD-PTP degradation via the proteasome system.

Type: Primary
Antigen: HDPTP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 1501-1636/1636
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité