Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HEAB Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-15436R-A555
BOSSBS-15436R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15436R-A555
Anti-HEAB Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
HEAB is a 425 amino acid nuclear protein that belongs to the Clp1 family. Utilising magnesium, manganese or nickel as cofactors, HEAB participates in the phosphorylation of the 5'-hydroxyl groups of double- and single- stranded RNA and DNA. HEAB is a member of the tRNA splicing endonuclease complex, in conjunction with TSEN2, TSEN15, TSEN34 and TSEN54, and is also a member of the pre-mRNA cleavage complex II. The gene encoding HEAB maps to human chromosome 11q12.1 and mouse chromosome 2 D; mutations to this gene may lead to a reduced pre-mRNA cleavage activity. HEAB exists as two isoforms due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: HEAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 1-100/425
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité