Anti-HEATR1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-15438R-A488
BOSSBS-15438R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15438R-A488
Anti-HEATR1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
Involved in nucleolar processing of pre-18S ribosomal RNA. Involved in ribosome biosynthesis (By similarity).
Type: Primary
Antigen: HEATR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 51-150/2144
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité