Anti-HEG1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-15449R-A488
BOSSBS-15449R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15449R-A488
Anti-HEG1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
HEG1.
Type: Primary
Antigen: HEG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 1151-1381/1381
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité