Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Shh Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1544R-CY5
BOSSBS-1544R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1544R-CY5
Anti-Shh Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Intercellular signal essential for a variety of patterning events during development: signal produced by the notochord that induces ventral cell fate in the neural tube and somites, and the polarizing signal for patterning of the anterior-posterior axis of the developing limb bud. Displays both floor plate- and motor neuron-inducing activity. The threshold concentration of N-product required for motor neuron induction is 5-fold lower than that required for floor plate induction. Activates the transcription of target genes by interacting with its receptor PTCH1 to prevent normal inhibition by PTCH1 on the constitutive signaling activity of SMO (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Shh
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 21-120/462
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité