Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBcAg Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-15455R
BOSSBS-15455REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-15455R
Anti-HBcAg Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg) is part of the infectious virion containing an inner "core particle" enclosing the viral genome. The icosahedral core particle contains 180 or 240 copies of the core protein. HBcAg is one of the three major clinical antigens of hepatitis B virus but disappears early in the course of infection.The hepatitis B virus core antigen (HBcAg) is a highly immunogenic subviral particle and functions as both a T-cell-dependent and a T-cell-independent antigen. Therefore, HBcAg may be a promising candidate target for therapeutic vaccine control of chronic HBV infection.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HBcAg
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité