Anti-Hepatitis C Virus genotype 1a NS5 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-15456R-A750
BOSSBS-15456R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-15456R-A750
Anti-Hepatitis C Virus genotype 1a NS5 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus genotype 1a NS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-50/74
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité