Anti-HEV Capsid protein Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-15457R-A750
BOSSBS-15457R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15457R-A750
Anti-HEV Capsid protein Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
HEV Capsid protein.
Type: Primary
Antigen: HEV Capsid protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/660
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité