Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hephaestin Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15458R-A350
BOSSBS-15458R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-15458R-A350
Anti-Hephaestin Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
Hephaestin is a single-pass type I membrane protein that belongs to the multicopper oxidase family of proteins. Hephaestin, a copper-dependant ferroxidase protein, is crucial for iron exiting intestinal enterocytes into the circulation. It mediates the movement of iron across the basolateral membrane in conjunction with ferroportin 1. This is an important link between iron and copper metabolism in mammalian systems, as copper deficiency leads to reduced hephaestin and reduced iron absorption resulting in anemia. Hephaestin can bind six copper ions per monomer and is regulated by the homeobox transcription factor CDX2. Increased levels of iron leads to an increase in CDX2 expression and thus Hephaestin. Hephaestin is primarily detected in the intestine, but is also expressed in colon, breast, bone trabecural cells and fibroblasts.

Type: Primary
Antigen: Hephaestin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 21-120/1158
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité