Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1545R-A555
BOSSBS-1545R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1545R-A555
Anti-TPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Converts the abundant, but inactive, zymogen plasminogen to plasmin by hydrolyzing a single Arg-Val bond in plasminogen. By controlling plasmin-mediated proteolysis, it plays an important role in tissue remodelling and degradation, in cell migration and many other physiopathological events. Plays a direct role in facilitating neuronal migration.

Type: Primary
Antigen: TPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 485-562/562
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité