Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HERC2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-15460R-A680
BOSSBS-15460R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15460R-A680
Anti-HERC2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
HERC2 is a belongs to the HERC gene family that encodes a group of unusually large proteins, which contain multiple structural domains. All members have at least 1 copy of an N-terminal region showing homology to the cell cycle regulator RCC1 and a C-terminal HECT (homologous to E6-AP C terminus) domain found in a number of E3 ubiquitin protein ligases. Genetic variations in this gene are associated with skin/hair/eye pigmentation variability. Multiple pseudogenes of this gene are located on chromosomes 15 and 16.

Type: Primary
Antigen: HERC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-200/4834
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité