Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HERC4 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15462R-A350
BOSSBS-15462R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15462R-A350
Anti-HERC4 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
HERC4 belongs to the HERC family of ubiquitin ligases, all of which contain a HECT domain and at least 1 RCC1 (MIM 179710)-like domain (RLD). The 350-amino acid HECT domain is predicted to catalyse the formation of a thioester with ubiquitin before transferring it to a substrate, and the RLD is predicted to act as a guanine nucleotide exchange factor for small G proteins (Hochrainer et al., 2005 [PubMed 15676274]).

Type: Primary
Antigen: HERC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 301-400/1057
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité