Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HERPUD1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-15464R-A680
BOSSBS-15464R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15464R-A680
Anti-HERPUD1 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
HERPUD1 is a includes the inhibition of translation to prevent further accumulation of unfolded proteins, the increased expression of proteins involved in polypeptide folding, known as the unfolded protein response (UPR), and the destruction of misfolded proteins by the ER-associated protein degradation (ERAD) system. This gene may play a role in both UPR and ERAD. Its expression is induced by UPR and it has an ER stress response element in its promoter region while the encoded protein has an N-terminal ubiquitin-like domain which may interact with the ERAD system. This protein has been shown to interact with presenilin proteins and to increase the level of amyloid-beta protein following its overexpression. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms. The full-length nature of all transcript variants has not been determined.

Type: Primary
Antigen: HERPUD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/391
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité