Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta Adaptin/AP2 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1546R-CY5
BOSSBS-1546R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1546R-CY5
Anti-beta Adaptin/AP2 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Sequence-specific DNA-binding protein that interacts with inducible viral and cellular enhancer elements to regulate transcription of selected genes. AP2 factors bind to the consensus sequence 5'-GCCNNNGGC-3' and activate genes involved in a large spectrum of important biological functions including proper eye, face, body wall, limbs and neural tube development. They also suppress a number of genes including MCAM/MUC18, C/EBP alpha and MYC. AP2 beta appears to be required for normal face and limb development and for proper terminal differentiation and function of renal tubular epithelia.

Type: Primary
Antigen: beta Adaptin/AP2 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 351-450/937
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité