Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEXO Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)

Fournisseur: Bioss
BS-15470R-CY3
BOSSBS-15470R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15470R-CY3
Anti-HEXO Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3)
Anticorps
RNA exonuclease that binds to the 3'-end of histone mRNAs and degrades them, suggesting that it plays an essential role in histone mRNA decay after replication. A 2' and 3'-hydroxyl groups at the last nucleotide of the histone 3'-end is required for efficient degradation of RNA substrates. Also able to degrade the 3'-overhangs of short interfering RNAs (siRNAs) in vitro, suggesting a possible role as regulator of RNA interference (RNAi). Requires for binding the 5'-ACCCA-3' sequence present in stem-loop structure. Able to bind other mRNAs. Required for 5,8S rRNA 3'-end processing. Also binds to 5,8S ribosomal RNA. Binds with high affinity to the stem-loop structure of replication-dependent histone pre-mRNAs.

Type: Primary
Antigen: HEXO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3
Public Immunogen Range: 51-150/349
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité