Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHCM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)

Fournisseur: Bioss
BS-15475R-HRP
BOSSBS-15475R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15475R-HRP
Anti-HHCM Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
HHCM is a 467 amino acid protein that has oncogenic transforming capabilities on a variety of different cell lines. When HHCM was transfected into BRL-1 (Buffalo rat liver) or NIH3T3 cells, the cells exhibited significant morphological changes, anchorage independent growth and loss of contact inhibition. When the cells were inoculated into rats and mice, they became highly tumorigenic. HHCM gene-related DNA sequences were found in at least nineteen hepatomas of Asian origin. The gene encoding HHCM maps to human chromosome 8, which is made up of nearly 146 million bases and encodes about 800 genes. Translocation of portions of chromosome 8 with amplifications of the c-Myc gene are found in some leukemias and lymphomas, and are typically associated with a poor prognosis.

Type: Primary
Antigen: HHCM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 301-400/467
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité