Anti-Hho1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Fournisseur: Bioss
BS-15480R-CY5
BOSSBS-15480R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15480R-CY5
Anti-Hho1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
Hho1.
Type: Primary
Antigen: Hho1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 4-80/258
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité