Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIBADH Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-15483R-A555
BOSSBS-15483R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15483R-A555
Anti-HIBADH Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
HIBADH is a 336 amino acid mitochondrial enzyme that catalyses the NAD+-dependent, reversible oxidisation of 3-Hydroxyisobutyrate to methylmalonate semialdehyde, an intermediate of valine catabolism. The enzyme functions as a homodimer between a pH of 7,0 and 10,0, with optimal activity between 8,8 and 9,0. It was previously hypothesised that defects in the gene encoding HIBADH may be the cause of 3-Hydroxyisobutyric aciduria, a rare disorder that is characterised by a variety of clinical manifestations such as neurodevelopmental problems and dysmorphic features. However, it was shown that HIBADH activity was equal in patients with 3-Hydroxyisobutyric aciduria as compared with controls.

Type: Primary
Antigen: HIBADH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 251-336/336
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité