Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-15485R
BOSSBS-15485REA 691 EUR InStock
BOSSBS-15485R
Anti-HIC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hypermethylated in cancer (HIC-1) was originally identified as a target of p53-induced gene expression. HIC-1 is deleted in the genetic disorder Miller-Dieker syndrome (MDS), and the expression of HIC-1 is also frequently suppressed in leukemia and various cancers due to the hypermethylation of specific DNA regions and the resulting transcriptional silencing. These and other studies indicate that HIC-1 acts as a putative tumor suppressor protein that mediates transcriptional repression. HIC-1 is ubiquitously expressed in adult tissues and its structure is defined by five zinc fingers and an N-terminal broad complex POZ (or BTB) domain. In several BTB/POZ containing proteins, including BCL-6 and the promyelocytic leukemia zinc-finger (PLZF) oncoprotein, this domain interacts with the SMRT/N-CoR-mSin3A HDAC complex and is directly involved in repressing and silencing gene transcription. When this domain is deleted, as with the oncogenic PLZF-RAR chimera of promyelocytic leukemias, this transcriptional repression is attenuated. Conversely, HIC-1 does not interact with components of the HDAC complex, suggesting that HIC-1-induced transcriptional repression is unassociated with the POZ/BTB domain.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HIC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité