Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIC2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15486R-A350
BOSSBS-15486R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15486R-A350
Anti-HIC2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of Zinc-finger proteins contain a Kr_ppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. HIC-2 (hypermethylated in cancer 2) possesses Zinc finger motifs that are thought to be important for DNA-binding and also has a BTB/POZ domain at the N-terminus, which is thought to be important for protein-protein binding, as well as for the binding of transcription factors. HIC-2 is also known as Hic-3, HIC1-related gene on chromosome 22 or Zinc finger and BTB domain-containing protein 30, and is a 615 amino acid protein that is expressed as two isoforms produced by alternative splicing. HIC-2 is highly expressed in cerebellum and is localised to the nucleus in cells. HIC-2 contains a short amino acid sequence that is thought to interact with CtBP, a transcriptional repressor. The gene sequence associated with HIC-2 is thought to be a target for miRNAs (microRNAs) which are expressed in many cancers, suggesting that HIC-2 could possess tumor suppressor capabilities.

Type: Primary
Antigen: HIC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 501-600/615
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité