Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FOXO3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1548R-CY5
BOSSBS-1548R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1548R-CY5
Anti-FOXO3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Transcriptional activator which triggers apoptosis in the absence of survival factors, including neuronal cell death upon oxidative stress. recognises and binds to the DNA sequence 5'-[AG]TAAA[TC]A-3'. Participates in post-transcriptional regulation of MYC: following phosphorylation by MAPKAPK5, promotes induction of miR-34b and miR-34C expression, 2 post-transcriptional regulators of MYC that bind to the 3'UTR of MYC transcript and prevent its translation.

Type: Primary
Antigen: FOXO3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 581-673/673
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité