Anti-IDO Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Fournisseur: Bioss
BS-15493R-FITC
BOSSBS-15493R-FITCEA 909 EUR InStock
BOSSBS-15493R-FITC
Anti-IDO Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
Catalyses the cleavage of the pyrrol ring of tryptophan and incorporates both atoms of a molecule of oxygen.
Type: Primary
Antigen: IDO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 101-200/403
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Sheep
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VIA 100 µl BOSSBS-15493R-FITC
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité