Anti-CDH23 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-15498R-A555
BOSSBS-15498R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-15498R-A555
Anti-CDH23 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
CDH23.
Type: Primary
Antigen: CDH23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 51-150/3354
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité