Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP2S1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)

Fournisseur: Bioss
BS-15499R-FITC
BOSSBS-15499R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15499R-FITC
Anti-CYP2S1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
CYP2S1 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyse many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localises to the endoplasmic reticulum. In rodents, the homologous protein has been shown to metabolise certain carcinogens; however, the specific function of the human protein has not been determined.

Type: Primary
Antigen: CYP2S1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 21-120/504
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité