Anti-LTK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Fournisseur: Bioss
BS-15500R-HRP
BOSSBS-15500R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15500R-HRP
Anti-LTK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
LTK is a member of the ros/insulin receptor family of tyrosine kinases. Tyrosine-specific phosphorylation of proteins is a key to the control of diverse pathways leading to cell growth and differentiation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Type: Primary
Antigen: LTK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 41-140/864
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité