Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RGS14 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)

Fournisseur: Bioss
BS-15502R-HRP
BOSSBS-15502R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15502R-HRP
Anti-RGS14 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
RGS14 is a member of the regulator of G-protein signaling family. This protein contains one RGS domain, two Raf-like Ras-binding domains (RBDs), and one GoLoco domain. The protein attenuates the signaling activity of G-proteins by binding, through its GoLoco domain, to specific types of activated, GTP-bound G alpha subunits. Acting as a GTPase activating protein (GAP), the protein increases the rate of conversion of the GTP to GDP. This hydrolysis allows the G alpha subunits to bind G beta/gamma subunit heterodimers, forming inactive G-protein heterotrimers, thereby terminating the signal. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterised.

Type: Primary
Antigen: RGS14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 151-250/566
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité