Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-TEC Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-15505R-A488
BOSSBS-15505R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15505R-A488
Anti-TEC Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
TEC is a belongs to the Tec family of non-receptor protein-tyrosine kinases containing a pleckstrin homology domain. Tec family kinases are involved in the intracellular signaling mechanisms of cytokine receptors, lymphocyte surface antigens, heterotrimeric G-protein coupled receptors, and integrin molecules. They are also key players in the regulation of the immune functions. Tec kinase is an integral component of T cell signaling and has a distinct role in T cell activation. This gene may be associated with myelodysplastic syndrome.

Type: Primary
Antigen: TEC
Clonality: Polyclonal
Clone:
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..