Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Orexin A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-15509R
BOSSBS-15509REA 719 EUR InStock
BOSSBS-15509R
Anti-Orexin A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a hypothalamic neuropeptide precursor protein that gives rise to two mature neuropeptides, orexin A and orexin B, by proteolytic processing. Orexin A and orexin B, which bind to orphan G-protein coupled receptors HCRTR1 and HCRTR2, function in the regulation of sleep and arousal. This neuropeptide arrangement may also play a role in feeding behavior, metabolism, and homeostasis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Orexin A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité