Anti-TRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Fournisseur: Bioss
BS-15510R-CY5
BOSSBS-15510R-CY5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-15510R-CY5
Anti-TRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
Oxidation of 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid (DHICA) into indole-5,6-quinone-2-carboxylic acid. May regulate or influence the type of melanin synthesised.
Type: Primary
Antigen: TRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 101-200/537
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité