Anti-CCL26 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Fournisseur: Bioss
BS-15512R-FITC
BOSSBS-15512R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15512R-FITC
Anti-CCL26 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC)
Anticorps
CCL26 is a recently discovered CC chemokine. It binds to the CCR3 receptor and is highly chemotactic for eosinophils and basophils.
Type: Primary
Antigen: CCL26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Public Immunogen Range: 51-94/94
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité