Anti-CCL26 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-15513R-A488
BOSSBS-15513R-A488EA 842 EUR InStock
BOSSBS-15513R-A488
Anti-CCL26 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 488)
Anticorps
Eotaxin 3 is a recently discovered CC chemokine. It binds to the CCR3 receptor and is highly chemotactic for eosinophils and basophils.
Type: Primary
Antigen: CCL26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 21-94/94
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité