Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PG-C/Pepsinogen 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1551R-A750
BOSSBS-1551R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1551R-A750
Anti-PG-C/Pepsinogen 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes an aspartic proteinase that belongs to the peptidase family A1. The encoded protein is a digestive enzyme that is produced in the stomach and constitutes a major component of the gastric mucosa. This protein is also secreted into the serum. This protein is synthesised as an inactive zymogen that includes a highly basic prosegment. This enzyme is converted into its active mature form at low pH by sequential cleavage of the prosegment that is carried out by the enzyme itself. Polymorphisms in this gene are associated with susceptibility to gastric cancers. Serum levels of this enzyme are used as a biomarker for certain gastric diseases including Helicobacter pylori related gastritis. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 1.

Type: Primary
Antigen: PG-C/Pepsinogen 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/388
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité