Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICKTyr159 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BS-15535R-CY5
BOSSBS-15535R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15535R-CY5
Anti-ICKTyr159 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
Eukaryotic protein kinases are enzymes that belong to a very extensive family of proteins which share a conserved catalytic core common with both serine/threonine and tyrosine protein kinases. This gene encodes an intestinal serine/threonine kinase harboring a dual phosphorylation site found in mitogen-activating protein (MAP) kinases. The protein localises to the intestinal crypt region and is thought to be important in intestinal epithelial cell proliferation and differentiation. Alternative splicing has been observed at this locus and two variants, encoding the same isoform, have been identified.

Type: Primary
Antigen: ICKTyr159
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité