Anti-IDI2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-15540R-A647
BOSSBS-15540R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15540R-A647
Anti-IDI2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Anticorps
IDI2.
Type: Primary
Antigen: IDI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 1-100/227
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité