Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-I16 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)

Fournisseur: Bioss
BS-15548R-HRP
BOSSBS-15548R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-15548R-HRP
Anti-I16 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP)
Anticorps
IFI16 is a member of the HIN-200 (hematopoietic interferon-inducible nuclear antigens with 200 amino acid repeats) family of cytokines. The encoded protein contains domains involved in DNA binding, transcriptional regulation, and protein-protein interactions. The protein localises to the nucleoplasm and nucleoli, and interacts with p53 and retinoblastoma-1. It modulates p53 function, and inhibits cell growth in the Ras/Raf signaling pathway. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: I16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Public Immunogen Range: 701-785/785
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité