Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFI6 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-15552R-A750
BOSSBS-15552R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15552R-A750
Anti-IFI6 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
This gene was first identified as one of the many genes induced by interferon. The encoded protein may play a critical role in the regulation of apoptosis. A minisatellite that consists of 26 repeats of a 12 nucleotide repeating element resembling the mammalian splice donor consensus sequence begins near the end of the second exon. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms by using the two downstream repeat units as splice donor sites have been described.

Type: Primary
Antigen: IFI6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/130
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité