Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T122 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BS-15558R-CY5
BOSSBS-15558R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15558R-CY5
Anti-T122 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
IFT122 is a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This cytoplasmic protein contains seven WD repeats and an AF-2 domain which function by recruiting coregulatory molecules and in transcriptional activation. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterised.

Type: Primary
Antigen: T122
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 1-100/1241
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité