Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T140 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-15559R-A555
BOSSBS-15559R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15559R-A555
Anti-T140 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 555)
Anticorps
IFT140 is a gene encodes one of the subunits of the intraflagellar transport (IFT) complex A. Intraflagellar transport is involved in the genesis, resorption and signaling of primary cilia. The primary cilium is a microtubule-based sensory organelle at the surface of most quiescent mammalian cells, that receives signals from its environment, such as the flow of fluid, light or odors, and transduces those signals to the nucleus. Loss of the corresponding protein in mouse results in renal cystic disease.

Type: Primary
Antigen: T140
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 555
Public Immunogen Range: 1151-1250/1462
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité