Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T20 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15561R-A350
BOSSBS-15561R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15561R-A350
Anti-T20 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
IFT20 is a gene encodes a intraflagellar transport protein important for intracellular transport. The encoded protein forms part of a complex involved in trafficking of proteins from the Golgi body, including recycling of immune signalling components. This gene is part of a complex set of sense-antisense loci that may be co-regulated. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 14.

Type: Primary
Antigen: T20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 1-100/132
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité