Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Profilin 1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1556R
BOSSBS-1556REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1556R
Anti-Profilin 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Profilin 1 is a ubiquitous actin monomer-binding protein involved in actin polymerization in response to extracellular signals. Three profilin genes have been identified: profilin 1, 2, and 3. Profilin 1 is the most ubiquitous and abundant, and is highly expressed throughout development and adulthood inmost tissues including brain. Profilin 2 is the neuronal specific isoform and profilin 3 is a testis specific isoform. Profilins of eukaryotic cells are small (12-15 kDa) cytoplasmic proteins that bind to actin monomers, polyphosphoinositides and polymers of L-proline. Profilins were shown to be important for normal cell proliferation, differentiation and motility. Deletion of profilin 1 gene leads to an embryonic lethal phenotype.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Profilin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité