Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGFL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-15570R
BOSSBS-15570REA 719 EUR InStock
BOSSBS-15570R
Anti-IGFL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IGFL1 belongs to the insulin-like growth factor (IGF; see MIM 147440) family of signaling molecules that play critical roles in cellular energy metabolism and in growth and development, especially prenatal growth (Emtage et al., 2006 [PubMed 16890402]).

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: IGFL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité