Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGHD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)

Fournisseur: Bioss
BS-15573R-CY7
BOSSBS-15573R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15573R-CY7
Anti-IGHD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7)
Anticorps
Ig delta chain C region is an allelic product of the human IGHD gene. The two known IGHD alleles, IGHD*01 and IGHD*02, respectively produce isoforms 1, a secreted protein, and 2, a single-pass type I membrane protein. A member of the adaptive immune system, IgD are monomers expressed by activated B cells. Containing 3 Ig-like (immunoglobulin-like) domains, IgD chain C is located on chromosome 14 within the human heavy chain locus, lying on the 3? side of the IgM chain C region from the V-D-J cassette. Polyadenylation at certain sites along the heavy chain locus likely effects the mechanism that determines the alternative splicing event which results in the expression of either IgD chain C or IgM chain C. Some studies have suggested that antigenic coactivation of IgD+ B cells can have a negative influence on bone resorption during infectious events.

Type: Primary
Antigen: IGHD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 51-150/384
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité