Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGLK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BS-15576R-CY5
BOSSBS-15576R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15576R-CY5
Anti-IGLK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
Hexokinases phosphorylate glucose to produce glucose-6-phosphate, the first step in most glucose metabolism pathways. Alternative splicing of this gene results in three tissue-specific forms of glucokinase, one found in pancreatic islet beta cells and two found in liver. The protein localises to the outer membrane of mitochondria. In contrast to other forms of hexokinase, this enzyme is not inhibited by its product glucose-6-phosphate but remains active while glucose is abundant. Mutations in this gene have been associated with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM), maturity onset diabetes of the young, type 2 (MODY2) and persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI).

Type: Primary
Antigen: IGLK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 101-200/465
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité