Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BS-15577R-CY5
BOSSBS-15577R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15577R-CY5
Anti-IGLL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
The preB cell receptor is found on the surface of proB and preB cells, where it is involved in transduction of signals for cellular proliferation, differentiation from the proB cell to the preB cell stage, allelic exclusion at the Ig heavy chain gene locus, and promotion of Ig light chain gene rearrangements. The preB cell receptor is composed of a membrane-bound Ig mu heavy chain in association with a heterodimeric surrogate light chain. This gene encodes one of the surrogate light chain subunits and is a member of the immunoglobulin gene superfamily. This gene does not undergo rearrangement. Mutations in this gene can result in B cell deficiency and agammaglobulinemia, an autosomal recessive disease in which few or no gamma globulins or are made. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: IGLL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 151-213/213
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité