Anti-HBsAg Goat polyclonal antibody
Fournisseur: Bioss
BS-1557G
BOSSBS-1557GEA 698 EUR InStock
BOSSBS-1557G
Anti-HBsAg Goat polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HBsAg
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité