Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBsAg Goat Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1557G-A488
BOSSBS-1557G-A488EA 842 EUR InStock
BOSSBS-1557G-A488
Anti-HBsAg Goat Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Hepatitis B Virus (HBV) infection induces a disease state characterised by liver damage, inflammation and viral persistence. Infection also increases the risk of hepatocellular carcinoma. HBV belongs to the Hepadnaviridae family of viruses. Its genome consists of partially double stranded circular DNA. The DNA is enclosed in a nucleocapsid, or core antigen (HBcAg), which is surrounded by a spherical envelope (surface antigen or HBsAg). The core antigen shares its sequences with the e antigen (HBeAg) but no cross reactivity between the two proteins has been observed. The HBV genome also encodes a DNA polymerase that also acts as a reverse transcriptase. Hepatitis B infection is normally diagnosed from serological tests that detect HBsAg but as the disease progresses this antigen may no longer be present in the blood and tests for HBcAg are used. If HBsAg can be detected in the blood for longer than six months, chronic hepatitis B is diagnosed. The antigenic determinant of the protein moiety of the HBsAg determines specific characteristics of different serotypes and provides the basis of immunodetection. HBsAg has antigenic heterogeneity, specifically, two pairs of sub specific determinants, d/y and w/r allow the following combinations: adw, ayw, adr, ayr.

Type: Primary
Antigen: HBsAg
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité