Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-15587R
BOSSBS-15587REA 719 EUR InStock
BOSSBS-15587R
Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lysophosphatidic acid acyltransferases (EC 2.3.1.51) catalyze the conversion of lysophosphatidic acid (LPA) to phosphatidic acid (PA). LPA and PA are involved in signal transduction and lipid biosynthesis.[supplied by OMIM, Apr 2004].
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: GPAT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité